Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10344762
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10344762 250 mg 250 Milligramm
10121262 1 g 1 Gramm
10081784 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10344762 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00321CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1904-31-0
Summenformel C4H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 97.121
InChI-Schlüssel MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-3-Amin
SMILES CN1C=CC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 97%