missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-1H-pyrazol-3-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3484812
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10757623

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC48303CB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 89501-90-6
Summenformel C4H5ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.606
MDL-Nummer MFCD08690273
InChI-Schlüssel TWLAHGNFQBQYEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-3-sulfonylchloride, 1-methyl, pubchem14132, acmc-209zg6, n-methylpyrazole sulfonyl chloride, chloro 1-methylpyrazol-3-yl sulfone, 1-methyl-3-pyrazolesulfonyl chloride, methyl-1-h-pyrazole-3-sulfonyl chloride
PubChem CID 13474466
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-3-Sulfonylchlorid
SMILES CN1C=CC(=N1)S(=O)(=O)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-3-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.61
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt