Learn More
1-Methyl-1H-Pyrazol-4-Boronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450416 1 g 1 Gramm
15460416 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53139.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 761446-44-0 | Molecular Formula: C10H17BN2O2 | Molecular Weight: 208.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Reagenz, das für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, Umesterungsreaktionen verwendet wird. Es ist an mehreren Reaktionen als Reagenz für die Herstellung von Aminothiazolen als γ-Secretase Modulatoren, Aminopyrido-indol-carboxamiden, als potenzielle JAK2-Inhibitoren für die Therapie von myeloproliferativen Erkrankungen, Pyridinderivaten als TGF-β1 und aktive A-Signalinhibitoren und MK-2461 Analoga als Inhibitoren der c-Met Kinase für die Behandlung von Krebs beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 761446-44-0
Summenformel C10H17BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.07
MDL-Nummer MFCD03789259
InChI-Schlüssel UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2773987
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
SMILES CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 59°C to 64°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 208.07
Reinheit (%) 97%