Learn More
1-Methyl-1h-pyrazol-4-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10727105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10727105 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10586894 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10727105 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC77402DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 79583-19-0
Summenformel C5H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.558
MDL-Nummer MFCD03421496
InChI-Schlüssel QLBBQLJPRXPVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-9ci
PubChem CID 3164931
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-4-Carbonylchlorid
SMILES CN1C=C(C=N1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 97%