Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420988 250 mg 250 Milligramm
15400988 1 g 1 Gramm
15410988 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54785.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 288148-34-5 | C4H5ClN2O2S | 180.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288148-34-5
Summenformel C4H5ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.606
MDL-Nummer MFCD04968667
InChI-Schlüssel RDAVKKQKMLINOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylpyrazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-9ci, 4-chlorosulfonyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 17024730
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES CN1C=C(C=N1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 179.98
Reinheit (%) 97%