Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-5-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10702125 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10327264 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702125 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62303DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1020721-61-2
Summenformel C4H5ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.606
MDL-Nummer MFCD09065021
InChI-Schlüssel OWLKLUGPVSESBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulfonyl chloride, 2-methyl-2h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 5-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, chloro 1-methylpyrazol-5-yl sulfone, 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulphonyl chloride, 2-methylpyrazol-3-yl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 22472621
IUPAC-Name 2-Methylpyrazol-3-Sulfonylchlorid
SMILES CN1C(=CC=N1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 180.61
Reinheit (%) 97%