Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-[3,4-b]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10453024 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10265624 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453024 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC70901CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 116855-09-5
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.163
MDL-Nummer MFCD11109332
InChI-Schlüssel WEZYUZRHWLFJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methylpyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid,1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylicacid, 1-methyl, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid, 1-methyl, acmc-1bnof, 1-methyl-3-pyrazolo 3,4-b pyridinecarboxylic acid, 1-methylpyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 14140175
IUPAC-Name 1-Methylpyrazolo[3,4-b]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES CN1C2=C(C=CC=N2)C(=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%