Learn More
1-Methyl-1H-pyrrol-2-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30467651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467651 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3285405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1192-58-1
Summenformel C6H7NO
Menge 5 g
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methyl-2-formylpyrrole, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole, 2-Formyl-N-methylpyrrole, N-Methyl-2-formylpyrrole, N-Methyl-2-pyrrolaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolylcarboxaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carbaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, NSC 72386
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
SMILES Cn1cccc1C=O
IUPAC-Name 1-Methylpyrrol-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Formelmasse 109.0528