Learn More
1-Methyl-2-imidazolidinon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-163915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10523231
Marke: Thermo Scientific Acros 304155000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 694-32-6 | C4H8N2O | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-32-6
Summenformel C4H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00800601
InChI-Schlüssel JTPZTKBRUCILQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 567600
IUPAC-Name 1-methylimidazolidin-2-one
SMILES CN1CCNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-imidazolidinone
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Synonym 1-methyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidone, n-methylimidazolidinone, acmc-209yb9, 3-methylimidazolidin-2-one, 1-methylimidazolidine-2-one, 1-methyl-imidazolidin-2-one, 2-imidazolidinone,1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidinone #
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff