Learn More
1-Methyl-2-phenylindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026220
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11429617 10 g 10 Gramm
11439617 50 g 50 Gramm
11449617 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11429617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22105.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3558-24-5 | C15H13N | 207.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3558-24-5
Summenformel C15H13N
Molekulargewicht (g/mol) 207.276
MDL-Nummer MFCD00022892
InChI-Schlüssel SFWZZSXCWQTORH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-phenyl-1h-indole, 2-phenyl-n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl-2-phenyl, n-methyl-2-phenylindole, indole, 1-methyl-2-phenyl, pubchem7435, n-methyl-2-phenyl indole, n-methyl-2-phenyl-indole, acmc-1cp6x, 1-methyl-2-phenyl-indole
PubChem CID 77095
IUPAC-Name 1-Methyl-2-Phenylindol
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-phenylindole
Schmelzpunkt 98°C to 99°C
Menge 10 g
Beilstein 148770
Formelmasse 207.28
Reinheit (%) 99%