Learn More
1-Methyl-2-propylbenzol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312181
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312181 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312181 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC15142050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-n-propylbenzene
CAS 1074-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-2-n-propylbenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H14
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Toluene, o-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-2-propylbenzene, 1-Methyl-2-n-propylbenzene, 1-Propyl-2-methylbenzene, 2-Methyl-1-propylbenzene, 2-Propyltoluene, NSC 73977, o-Methylpropylbenzene, o-Propyltoluene
InChI-Formel InChI=1S/C10H14/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCc1ccccc1C
IUPAC-Name 1-Methyl-2-propylbenzol
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
Menge 100 mg
Formelmasse 134,1096 g/mol