Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464963 10,000 g 10000 Gramm
11444963 500 g 500 Gramm
11454963 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11464963 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12260.0C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-Methyl-2-Pyrrolidinon dient zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid. Ist aufgrund seiner breiten Löslichkeit und geringen Flüchtigkeit auch für unterschiedliche pharmazeutische Industrianwendungen nützlich und wird als Abscheidemittel, Ofenreiniger und Abbeizmittel verwendet. Ist an der Extraktion von Schmieröl und der Reinigung von Synthetikgas beteiligt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Methyl-2-Pyrrolidinon dient zur chemischen Funktionalisierung von Graphenbögen durch solvothermische Reduktion von Graphenoxid. Ist aufgrund seiner breiten Löslichkeit und geringen Flüchtigkeit auch für unterschiedliche pharmazeutische Industrianwendungen nützlich und wird als Abscheidemittel, Ofenreiniger und Abbeizmittel verwendet. Ist an der Extraktion von Schmieröl und der Reinigung von Synthetikgas beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, niederen Alkoholen, Ketonen, Ethylacetat, Rizinusöl, Chloroform und Benzol. Mäßig mischbar mit aliphatischen Kohlenwasserstoffen.
Hinweise
Lichtempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 1.033
Menge 10,000 g
Flammpunkt 86°C (187°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.4705
Beilstein 106420
Siedepunkt 204°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone