Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ACS-Gütegrad, ≥99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059069
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11450630
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043894.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS-Nummer-872-50-4, 4 l, 106420, 204 °C, farblos bis gelb, 1,033 g/ml, 212-828-1, 86 °C (187 °F), 99.13, ACS-Reagenz, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, -24 °C
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.033 g/mL
Siedepunkt 204°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 86°C (187°F)
Geruch Amine-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4705
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 99.13
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone, ACS grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-methyl-2-pyrrolidone