Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon-d9, 97 % (isotopisch), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394418 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11394418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042336.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
NMR-Lösungsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d9
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Flammpunkt 86°C (187°F)
Menge 1 g
CAS 185964-60-7
Schmelzpunkt -24°C
Siedepunkt 81°C to 82°C (10mmHg)
Summenformel C5H9NO
MDL-Nummer MFCD00148961
Synonym n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-∼2∼h_3_ methyl ∼2∼h_6_ pyrrolidin-2-one, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d9, 1-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 1-methyl-2-pyrrolidinone-d isotopic, n-methyl-d3-2-pyrrolidinone-d6, 98 atom % d, 1-2 h? methyl 2 h? pyrrolidin-2-one
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,chloroform(unlabeled),and methanol(unlabeled).
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
PubChem CID 16217555
Formelmasse 108.21
Reinheit (%) 97%