Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
Honeywell Chromasolv™ GC-Headspace-Lösungsmittel:
- Speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Lösungsmittelrückständen in Pharmazeutika mit GC-Headspace-Methoden entwickelt, die in Monographien aus dem US-amerikanischen Arzneibuch (United States Pharmacopeia, USP) oder dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) und nach den Richtlinien der International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) beschrieben sind
- Sehr reine Lösungsmittel mit extrem niedrigen Konzentrationen der definierten Restlösungsmittel
- Modernste Fertigungs- und Anwendungstests
Spezifikation
Dichte | 1.028 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | 91 °C (195.8 °F) |
Zündpunkt | 518 °F |
Dampfdruck | 0.99mmHg (40 °C), 0.29 mmHg (20 °C) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Methyl-2-pyrrolidon
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-methyl-2-pyrrolidone