Learn More
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)-imidazol, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428117 1 g 1 Gramm
15479225 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15428117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51523.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 105494-69-7 | Molecular Formula: C16H32N2Sn | Molecular Weight: 371.156 g/mol
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole is used in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials. It is an organostannic compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methyl-2-(Tri-n-Butylstannyl)imidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet. Es ist eine zinnorganische Verbindung für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105494-69-7
Summenformel C16H32N2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 371.156
MDL-Nummer MFCD01319030
InChI-Schlüssel KFWFYOPKNSYTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-tributylstannyl imidazole, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl imidazole, 1-methyl-1h-imidazol-2-yl tributylstannane, 1-methyl-2-tributylstannanyl-1h-imidazole, acmc-20aotl, tributyl-1-methylimidazol-2-yl stannane, n-methyl 2-tributylstannylimidazole, 2-tri-n-butylstannyl-n-methylimidazole
PubChem CID 2763252
IUPAC-Name Tributyl-(1-Methylimidazol-2-yl)Stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 371.15
Reinheit (%) ≥90%