Learn More
1-Methyl-2-(Tri-n-Butylstannyl)pyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033990
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15488087 250 mg 250 Milligramm
15468087 1 g 1 Gramm
15478087 5 g 5 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15488087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51438.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118486-97-8
Summenformel C17H33NSn
Molekulargewicht (g/mol) 370.168
MDL-Nummer MFCD01319022
InChI-Schlüssel DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, acmc-20aotm, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, tributylstannyl-1-methylpyrrole
PubChem CID 2769397
IUPAC-Name Tributyl-(1-methylpyrrol-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole
Dichte 1.122
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.511
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 370.15
Reinheit (%) 98%