Learn More
1-Methyl-3-indolmethylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427367
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15427367 250 mg 250 Milligramm
15407367 1 g 1 Gramm
15417367 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15427367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34418.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19293-60-8 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19293-60-8
Summenformel C10H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD06657101
InChI-Schlüssel NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, 1-methylindol-3-yl methanamine, 1-methyl-3-indolemethylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, c-1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-1-methylindol-3-yl methanamine, n-methyl-3-aminomethyl-indol, 1-methyl-1h-indole-3-methanamine
PubChem CID 3934542
IUPAC-Name (1-Methylindol-3-yl)Methanamin
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-indolemethylamine
Menge 250 mg
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 96%