Learn More
1-Methyl-3-n-octylimidazolium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499005 25 g 25 Gramm
15489005 5 g 5 Gramm
15409015 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35352.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 178631-04-4 | C14H23F6N3O4S2 | 475.465 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178631-04-4
Summenformel C14H23F6N3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 475.465
MDL-Nummer MFCD08458946
InChI-Schlüssel LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-octylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, dsstox_cid_27931, dsstox_rid_82684, dsstox_gsid_47955, 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion, 1-n-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-methyl-3-n-octylimidazolium bis trifluoromethanesulfonyl imide
PubChem CID 12184591
IUPAC-Name Bis(Trifluormethylsulfonyl)Azanid;1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium
SMILES CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Menge 25 g
Formelmasse 475.46
Reinheit (%) 99%