missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-3-n-octylimidazolium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7032898
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15489005

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35352.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 178631-04-4 | C14H23F6N3O4S2 | 475.465 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 178631-04-4
Summenformel C14H23F6N3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 475.465
MDL-Nummer MFCD08458946
InChI-Schlüssel LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-octylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, dsstox_cid_27931, dsstox_rid_82684, dsstox_gsid_47955, 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion, 1-n-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-methyl-3-n-octylimidazolium bis trifluoromethanesulfonyl imide
PubChem CID 12184591
IUPAC-Name Bis(Trifluormethylsulfonyl)Azanid;1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium
SMILES CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Menge 5 g
Formelmasse 475.46
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt