Learn More
1-Methyl-3-n-octylimidazoliumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445888
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445888 5 g 5 Gramm
15455888 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15445888 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H59534.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 64697-40-1 | C12H23ClN2 | 230.78 g/mol
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64697-40-1
Summenformel C12H23ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 230.78
MDL-Nummer MFCD03095432
InChI-Schlüssel OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
Farbe Gelb
Dichte 1.01 g/mL
Brechungsindex 1.51
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 230.78
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit