Learn More
1-Methyl-3-n-octylimidazolium Tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416300
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416300 50 g 50 Gramm
11406300 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416300 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27161.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 244193-52-0 | C12H23BF4N2 | 282.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 244193-52-0
Summenformel C12H23BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 282.13
MDL-Nummer MFCD03095434
InChI-Schlüssel GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
PubChem CID 11460221
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate
Dichte 1.12
Menge 50 g
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Octylimidazol-1-ium;Tetrafluorborat
Formelmasse 282.13
Reinheit (%) 99%