Learn More
1-Methyl-3-n-Propyl-2-Pyrazolin-5-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397435 1 g 1 Gramm
11307445 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397435 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05425.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 31272-04-5 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31272-04-5
Summenformel C7H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 140.186
MDL-Nummer MFCD00051849
InChI-Schlüssel RULINAPACRUGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 1-methyl-3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazoline-5-one, 1-methyl-3-n-propyl 2-pyrazolin-5-one, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-2-methyl-5-propyl, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one #
PubChem CID 520516
IUPAC-Name 2-Methyl-5-propyl-4H-pyrazol-3-on
SMILES CCCC1=NN(C(=O)C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Menge 1 g
Beilstein 637013
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) 97%