Learn More
1-Methyl-3-n-propylimidazoliumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382769 50 g 50 Gramm
11372769 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27682.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119171-18-5 | C7H13IN2 | 252.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119171-18-5
Summenformel C7H13IN2
Molekulargewicht (g/mol) 252.10
MDL-Nummer MFCD08276385
InChI-Schlüssel IVCMUVGRRDWTDK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-propyl-3-methylimidazolium iodide, 1-methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium iodide, acmc-1c1fw, dsstox_cid_29063, dsstox_rid_83282, dsstox_gsid_49207, ksc491c6t, 1-methyl-3-propylimidazoliumiodide
PubChem CID 12971008
IUPAC-Name 1-Methyl-3-Propylimidazol-1-ium;Iod
SMILES [I-].CCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide
Dichte 1.54
Siedepunkt 301°C to 304°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 252.09
Reinheit (%) 98%