Learn More
1-Methyl-3-Phenyl-1H-Pyrazol-5 -Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10673455 50 g 50 Gramm
10242882 1 g 1 Gramm
10672443 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM01136EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10199-50-5
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
MDL-Nummer MFCD00067874
InChI-Schlüssel KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC-Name 2-Methyl-5-Phenylpyrazol-3-Amin
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%