missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-3-phenylpropylamin, TRC

Artikelnummer. 30137069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137069 100 g 100 Gramm
30135432 25 g 25 Gramm
18020950 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325470100G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22374-89-6
Summenformel C10 H15 N
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
Synonym α-Methylbenzenepropanamine, (3-Aminobutyl)benzene, (RS)-1-Methyl-3-
IUPAC-Name 4-Phenylbutan-2-amin
SMILES CC(N)CCc1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-Phenylpropylamine
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Formelmasse 149.1204
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.