Learn More
1-Methyl-3-piperidinemethanol, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11976301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11976301 50 g 50 Gramm
11986301 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11976301
Marke: Thermo Scientific Acros 163840500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7583-53-1
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.2
InChI-Schlüssel UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
PubChem CID 97998
IUPAC-Name (1-Methylpiperidin-3-yl)methanol
SMILES CN1CCCC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-piperidinemethanol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 140.0°C to 145.0°C
Flammpunkt 94°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4772 to 1.4792
Menge 50 g
Beilstein 21,II,8
Relative Dichte 1.01
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-piperidinemethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.