Learn More
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10397202 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10246532 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
11366815 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397202 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00087DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 519056-67-8
Summenformel C5H4ClF3N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 248.604
InChI-Schlüssel HJFWSNIHZZKYIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-3-trifluoromethyl, chloro 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794561
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(Trifluormethyl)Pyrazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 248.61
Reinheit (%) 97%