Learn More
1-Methyl-3 -Trifluormethylpyrazol-5 -Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347594 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10347594 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00027DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
CAS 344591-91-9
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H6BF3N2O2
MDL-Nummer MFCD08701785
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, 5-borono-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl, acmc-209i7r
InChI-Schlüssel XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F)(O)O
IUPAC-Name [2-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.92
PubChem CID 12056713
Formelmasse 193.92
Reinheit (%) 97%