missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-carboxamid, Mikromol™

Artikelnummer. 30049871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049871 25 mg 25 Milligramm
17983336 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049871 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0254.270025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
CAS 139756-01-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H12 N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-4-5-6(12(14)15)7(8(9)13)11(2)10-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,13)
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methyl-4-nitro-5-Propylpyrazol-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 212.21
Menge 25 mg
Formelmasse 212.0909 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.