Learn More
1-Methyl-4-Nitro-3-Propylpyrazol-5-Carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30138461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138461 250 mg 250 Milligramm
30003963 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM320535250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139756-01-7
Summenformel C8 H12 N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 212.21
Synonym 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 1-methyl-4-nitro-3-propyl-, 1-Methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
IUPAC-Name 2-Methyl-4-Nitro-5-Prohylpyrazol-3-Carboxamid
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-nitro-3-propylpyrazole-5-carboxamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O3/c1-3-4-5-6(12(14)15)7(8(9)13)11(2)10-5/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,13)
Formelmasse 212.0909
Reinheit (%) >95%