Learn More
1-Methyl-4-nitrosopiperazine-d11, CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Nitroso-N'-methylpiperazine-D11 |
| Summenformel | C5 D11 N3 O |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 1-Methyl-4-nitrosopiperazine-d11, 4-(Methyl-d3)-1-nitrosopiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, 1-(Methyl-d3)-4-nitrosopiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, N-Nitroso-N'-methylpiperazine-D11 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-nitroso-4-(trideuteriomethyl)piperazine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.2281 |
| Formelmasse | 140.1593 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |