Learn More
1-Methyl-4-phenylpiperidinhydrochlorid (MPP-Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30052275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052275 100 mg 100 Milligramm
30049579 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052275 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0315.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Methyl-4-phenylpiperidinhydrochlorid (MPP-Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
CAS 10272-50-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methyl-4-phenylpiperidine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H17 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pethidine Hydrochloride Imp. A (EP), Pethidine Imp. A (EP), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, N-Methyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, Pethidine Imp. A (EP) as Hydrochloride, MPP HCl, Pethidine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pethidine Impurity A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N.ClH/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12H,7-10H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(CC1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Methyl-4-phenylpiperidin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 211.73
Menge 100 mg
Formelmasse 211,1128 g/mol