Learn More
1-Methyl-4-piperidon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-167299 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10377470 100 g Glasflasche 100 Gramm
10796571 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10377470
Marke: Thermo Scientific Acros 156921000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-73-4
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00006191
InChI-Schlüssel HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin-4-on
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-piperidone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis orange
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 55.0°C to 58.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4600 to 1.4620
Menge 100 g
Beilstein 21, II, 215
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water.
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-4-piperidone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.