Learn More
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10462824 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10103914 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462824 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC64804DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 109925-42-0
Summenformel C12H9F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.211
MDL-Nummer MFCD01936001
InChI-Schlüssel JDLPKSIFGPLXAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl, acmc-20a3tk, methylphenoxytrifluoromethylpyrazolecarbaldehyde, 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxyaldehyde
PubChem CID 2775493
IUPAC-Name 1-Methyl-5-Phenoxy-3-(Trifluormethyl)Pyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C=O)OC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 270.21
Reinheit (%) 97%