Learn More
(1 -Methyl-5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-yl)Methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10255314 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10152744 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46513CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-12-2
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.246
MDL-Nummer MFCD08271937
InChI-Schlüssel QUPQCDFVZUNOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-3-methanamine,1-methyl-5-phenyl, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanamine, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine
PubChem CID 18525794
IUPAC-Name (1-Methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanamin
SMILES CN1C(=CC(=N1)CN)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 95%