Learn More
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10758643 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10137672 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10396234 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28104CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 154927-01-2
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
InChI-Schlüssel DLMVCAXLQMJYHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2795475
IUPAC-Name 1-Methyl-5-Phenylpyrazol-4-Carbaldehyd
SMILES CN1C(=C(C=N1)C=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%