Learn More
1-Methyl-5-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10702303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10702303 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10232402 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10702303 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC28101CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 105994-75-0
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.213
MDL-Nummer MFCD04038957
InChI-Schlüssel MXGOKNNGBUOAGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl, acmc-1c8ot, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-5-phenyl, 1ff
PubChem CID 2795474
IUPAC-Name 1-Methyl-5-phenylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CN1C(=C(C=N1)C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 97%