Learn More
(1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11370647 250 mg 250 Milligramm
10366374 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370647 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47109CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 879896-47-6
Summenformel C9H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 194.252
MDL-Nummer MFCD08435882
InChI-Schlüssel HJYKWWXWCFOUID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525806
IUPAC-Name (1-Methyl-5-Thiopen-2-ylpyrazol-3-yl)Methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 194.26
Reinheit (%) 97%