Learn More
1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-Pyrazol-3-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10428904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10428904 5 g 5 Gramm
10153314 250 mg 250 Milligramm
10011054 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10428904 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47101DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 869901-15-5
Summenformel C9H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 208.235
MDL-Nummer MFCD08271952
InChI-Schlüssel URCWVEMABYSGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl, 1-methyl-5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 7537648
IUPAC-Name 1-Methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(=O)O)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 97%