Learn More
1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)-imidazol, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438087
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15438087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51405.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Methyl-5-(Tri-n-Butylstannyl)imidazol wird in Pharmazeutika, Wirkstoffkandidaten, Liganden für Übergangsmetallkatalysatoren und anderen molekularen Funktionsmaterialien verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147716-03-8
Summenformel C16H32N2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 371.156
MDL-Nummer MFCD01319031
InChI-Schlüssel OGYWKJKAIAEDQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10915651
IUPAC-Name Tributyl-(3-Methylimidazol-4-yl)Stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-5-(tri-n-butylstannyl)imidazole
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Synonym 1-methyl-5-tributylstannyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannanyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl imidazole, tributyl-3-methylimidazol-4-yl stannane, 1h-imidazole,1-methyl-5-tributylstannyl, 1h-imidazole, 1-methyl-5-tributylstannyl, pubchem22530, acmc-1cabs, 1-methyl-5-tributylstannylimidazole, 5-tributylstannyl-1-methylimidazole
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.
Formelmasse 371.15
Reinheit (%) ≥90%