missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methyl-d3-imidazole, CDN
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-d3-imidazole |
| CAS | 16650-76-3 |
| Summenformel | C4 2H3 H3 N2 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])n1ccnc1 |
| IUPAC-Name | 1-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekulargewicht (g/mol) | 85.12 |
| Formelmasse | 85.0719 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur