Learn More
1-Methyl-L-4,5-dihydroorotsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid |
| CAS | 103365-69-1 |
| Summenformel | C6H8N2O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O |
| IUPAC-Name | (4S)-1-Methyl-2,6-Dioxo-1,3-Diazinan-4-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.14 |
| Formelmasse | 172.0484 |