Learn More
1-Methyl-L-4,5-dihydroorotsäure, TRC
Artikelnummer. 30473709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473709 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3385431G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
CAS 103365-69-1
Summenformel C6H8N2O4
Menge 1 g
Synonym (4S)-Hexahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid, 1-Methyl-L-4,5-dihydroorotic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O4/c1-8-4(9)2-3(5(10)11)7-6(8)12/h3H,2H2,1H3,(H,7,12)(H,10,11)/t3-/m0/s1
SMILES OC([C@H](C1)NC(N(C)C1=O)=O)=O
IUPAC-Name (4S)-1-Methyl-2,6-Dioxo-1,3-Diazinan-4-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.14
Formelmasse 172.0484