Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methyladenin, ≥ 98 %
Código de producto. p-3736871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Tamaño de la unidad:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
Código de producto. Menge Verpackung unitSize
10701671 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10227073 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10398380 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10701671
Marca: Thermo Scientific Chemicals 201310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5142-22-3
Summenformel C6H7N5
Molekulargewicht (g/mol) 149.16
MDL-Nummer MFCD00010532
InChI-Schlüssel HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
PubChem CID 78821
ChEBI CHEBI:18083
IUPAC-Name 1-Methylpurin-6-Amin
SMILES CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-Methyladenine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Beige oder Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.