missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Methyladenosine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491027 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16491027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113081

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 1-Methyladenosine is an RNA modification originating essentially from two different reaction types, one catalyzed by enzymes and the other the result of the reaction of RNA with certain alkylating agents.

1-Methyladenosine is an RNA modification originating essentially from two different reaction types, one catalyzed by enzymes and the other the result of the reaction of RNA with certain alkylating agents.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Methyladenosine
CAS 15763-06-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H15N5O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (533.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN(C)C3=N)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 281.27
Formelmasse 281.27
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.