Learn More
1-Methylbenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467146 5 g 5 Gramm
11477146 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25472.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1632-83-3 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
1-Methylbenzimidazole is the suitable reagent used as electrolyte additive for the dye-sensitized solar cells and solid-state dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylbenzimidazol ist das geeignete Reagenz, das als Elektrolytzusatz für farbstoffsensibilisierte Solarzellen und Festkörpersolarzellen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1632-83-3
Summenformel C8H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.17
MDL-Nummer MFCD00192275
InChI-Schlüssel FGYADSCZTQOAFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 1-methyl, methylbenzimidazole, unii-12lw89n19y, 1-methyl-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, methyl, 1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole, pubchem7613, 1-methylbenzimidazole
PubChem CID 95890
IUPAC-Name 1-Methylbenzimidazol
SMILES CN1C=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylbenzimidazole
Schmelzpunkt 59°C to 62°C
Siedepunkt 154°C (12 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 132.17
Reinheit (%) 99%