Learn More
1-Methylcyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30483395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483395 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30483395 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29476510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid
CAS 1123-25-7
Summenformel C8H14O2
Menge 10 g
Synonym 1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexanecarboxylic Acid, 1-Methylcyclohexylcarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O2/c1-8(7(9)10)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
SMILES CC1(CCCCC1)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
Formelmasse 142.0994