Learn More
1-Methylethyl-2-[[2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17983416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983416 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983416 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0505.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Methylethyl-2-[[2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
CAS 217636-48-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H27 Cl O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Fenofibrate Imp. G (EP), Fenofibrate USP Related Compound C, Fenofibrate USP RC C, 1-Methylethyl 2-[[2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Related Compound C, Fenofibrate Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C24H27ClO6/c1-15(2)29-21(27)23(3,4)31-22(28)24(5,6)30-19-13-9-17(10-14-19)20(26)16-7-11-18(25)12-8-16/h7-15H,1-6H3
SMILES CC(C)OC(=O)C(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-Name Propan-2-yl 2-[2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoyl]oxy-2-methylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 446.92
Menge 25 mg
Formelmasse 446,1496 g/mol