Learn More
1-Methylimidazol-4,5-dicarbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile |
| Schmelzpunkt | 83°C to 86°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Synonym | 1-methyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-dicyano-1-methyl-1h-imidazole, 4,5-dicyano-1-methylimidazole, imidazole, 4,5-dicyano-1-methyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 1-methyl, pubchem8999, acmc-1bvri, 1-methyl-4,5-dicyano-1h-imidazole, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile # |
| Formelmasse | 132.14 |
| Reinheit (%) | 97% |